Läs mer
Diphenylsilanediol, 98%
Produktkod. 11494270
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494270 25 g 25g
11404280 100 g 100g
11414280 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10492.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 947-42-2 | C12H12O2Si | 216.311 g/mol
Difenylsilandiol används inom medicinområdet, elektronikindustrin och polymermaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Difenylsilandiol används inom medicinområdet, elektronikindustrin och polymermaterial.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Noter
Stabil vid normala temperaturer och tryck. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur. Luft& Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947-42-2
Molekylformel C12H12O2Si
Molekylvikt (g/mol) 216.311
MDL-nummer MFCD00002101
InChI-nyckel OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech
PubChem CID 13693
IUPAC-namn dihydroxi(difenyl)silan
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylsilanediol
Smältpunkt ∼150°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Linjär formel (C6H5Si(OH)2
UN-nummer UN1325
Beilstein 2523445
Formel vikt 216.31
Procent renhet 98%
Odör Odorless
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenylsilanediol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylsilanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.