missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Diphenylterazine

Produktkod. 16454438
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16454438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16454438 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY111382

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Diphenylterazine (DTZ) is a bioluminescence agent. Diphenylterazine alone yielded very little background, leading to excellent signal-to-background ratios.

Specifikationer

CAS 344940-63-2
Löslighet DMSO : 27.5 mg/mL (72.86 mM∣Need ultrasonic∣DMSO can inactivate Diphenylterazine's activity) ∣DMF : 11.11 mg/mL (29.44 mM∣Need ultrasonic∣DMSO can inactivate Diphenylterazine's activity) ∣EtOH+HCl : 1 mg/mL (2.65 mM∣ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with 1M HCl and heat to 80°C∣DMSO can inactivate Diphenylterazine's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble∣DMSO can inactivate Diphenylterazine's activity)
Synonym DTZ
Innehåll och lagring -80°C, protect from light
Kvantitet 10 mg
Molekylvikt (g/mol) 377.44 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 95.0%
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.