Läs mer
Difenyltetrametyldisilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10757923 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10757923 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10757923 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387880010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1145-98-8 | C16H22Si2 | 270,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyltetramethyldisilane
CAS 1145-98-8
Smältpunkt 33 °C till 38 °C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 145 °C till 148 °C
Flampunkt 105 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C16H22Si2
Linjär formel [C6H5Si(CH3)2]2
MDL-nummer MFCD00054786
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn [dimetyl(fenyl)silyl]-dimetyl-fenylsilan
Molekylvikt (g/mol) 270.32
PubChem CID 136916
Formel vikt 270.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Låg smältmassa
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.