Läs mer
Difenyltindiklorid, 90+%
Produktkod. 11334829
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334829 2 g 2g
11314829 10 g 10g
11324829 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071139.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345,84 g/mol
Används vid tillverkning av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1135-99-5
Molekylformel C12H12Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 345.84
MDL-nummer MFCD00000516
InChI-nyckel WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
PubChem CID 14342
IUPAC-namn diklor(difenyl)stannan
LEDER Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyltin dichloride
Smältpunkt 41 °C till 43 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 333 °C till 337 °C (dekomposition)
Flampunkt >150 °C (302 °F)
Linjär formel (C6H5)2SnCl2
Kvantitet 2 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (2,4E-3g/L) (25 °C), kalkyl.
Formel vikt 343.81
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.