Läs mer
Diphenyltin dichloride, 90+%
Produktkod. p-7080319
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11334829
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071139.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1135-99-5 | C12H12Cl2Sn | 345.84 g/mol
Används vid tillverkning av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1135-99-5
Molekylformel C12H12Cl2Sn
Molekylvikt (g/mol) 345.84
MDL-nummer MFCD00000516
InChI-nyckel WSXPROXKZIMZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin dichloride, stannane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyltin, diphenyldichlorotin, diphenyltin chloride, diphenylstannyl dichloride, tin, diphenyl-, dichloride, dichloro diphenyl stannane, diphenylstannium dichloride, unii-0y7mz4k0dr
PubChem CID 14342
IUPAC-namn diklor(difenyl)stannan
LEDER Cl.Cl.[SnH2](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyltin dichloride
Smältpunkt 41°C to 43°C
Färg Vitt
Kokpunkt 333°C to 337°C (decomposition)
Flampunkt >150°C (302°F)
Linjär formel (C6H5)2SnCl2
Kvantitet 2 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (2.4E-3g/L) (25°C),Calc.
Formel vikt 343.81
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.