Läs mer
Difenyltindiklor, TRC
Product Code. 30132909
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30132909 1 g
30137812 10 g
17901375 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 30132909 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD4919851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1135-99-5
Molekylformel C12 H10 Cl2 Sn
Molekylvikt (g/mol) 343.82
Synonym Diphenyltin Dichloride, Stannane, dichlorodiphenyl-, Diphenyltin dichloride (6CI), Dichlorodiphenylstannane, Dichlorobis(phenyl)tin, Dichlorodiphenyltin, Diphenyldichlorotin, Diphenylstannyl dichloride, Diphenyltin chloride, NSC 405640
IUPAC-namn diklor(difenyl)stannane
LEDER Cl[Sn](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifications
Kemiskt namn eller material Diphenyl-tin-dichloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/2C6H5.2ClH.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formel vikt 343.9182
Procent renhet >95%