Läs mer
Diphenyltin oxide, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324557
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324557 1 g 1g
11314557 5 g 5g
11304557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039615.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2273-51-0
Molekylformel C12H10OSn
Molekylvikt (g/mol) 288.92
MDL-nummer MFCD00058851
InChI-nyckel VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyltin oxide, diphenyltin oxide polymer, stannane, diphenyloxo-, polymer, stannane, oxodiphenyl-, polymer, diphenylstannanone, oxodiphenylstannane, oxo diphenyl stannane, oxo diphenyl tin, stannane, polymer, iv
PubChem CID 75280
IUPAC-namn oxo(diphenyl)tin
LEDER O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyltin oxide
Smältpunkt 320°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3146
Formel vikt 288.9
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.