Läs mer
Difosgen, 99 %
Produktkod. 10032862 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10032862 100 mL Glasflaska 100ml
10398460 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10032862 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 243311000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503-38-8
Molekylformel C2Cl4O2
Molekylvikt (g/mol) 197.82
MDL-nummer MFCD00015553
InChI-nyckel HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
PubChem CID 10426
IUPAC-namn triklormetylkarbonkloridat
LEDER ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphosgene
Namnnotering 99%
Smältpunkt -57,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.6400g/mL, 1.64
Kokpunkt 128,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCOOCCl3
Brytningsindex 1,4560 till 1,4590
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 3374
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen och eter
Formel vikt 197.83
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.