missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphosphoric Acid P,P'-Bis[3-[(2-chloroethyl)amino]propyl] Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[3-[(2-chloroethyl)amino]propyl] Dihydrogen Diphosphate |
| CAS | 241482-18-8 |
| Molekylformel | C10 H24 Cl2 N2 O7 P2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Diphosphoric acid, P,P'-bis[3-[(2-chloroethyl)amino]propyl] ester (9CI), Ifosfamide Imp. B, Bis[3-[(2-chloroethyl)amino]propyl] dihydrogen diphosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24Cl2N2O7P2/c11-3-7-13-5-1-9-19-22(15,16)21-23(17,18)20-10-2-6-14-8-4-12/h13-14H,1-10H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | OP(=O)(OCCCNCCCl)OP(=O)(O)OCCCNCCCl |
| IUPAC-namn | [3-(2-chloroethylamino)propoxy-hydroxyphosphoryl] 3-(2-chloroethylamino)propyl hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.16 |
| Formel vikt | 416.0436 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?