Läs mer
Difosforklorid 90 %, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphosphoryl Chloride |
| CAS | 13498-14-1 |
| Molekylformel | Cl4O3P2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Pyrophosphoryl Chloride, Phosphorodichloridic Anhydride, Phosphorus Chloride Oxide, Pyrophosphoryl Tetrachloride, Tetrachloropyrophosphoric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6 |
| LEDER | ClP(=O)(Cl)OP(=O)(Cl)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.76 |
| Formel vikt | 249.8077 |