Läs mer
Dipivefrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipivefrine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO5.ClH/c1-18(2,3)16(22)24-14-9-8-12(13(21)11-20-7)10-15(14)25-17(23)19(4,5)6;/h8-10,13,20-21H,11H2,1-7H3;1H |
| Formel vikt | 387.1813 |