Läs mer
Gibco™ Diploida produktionsserumfritt medium (SFM)
Produktkod. 30284465 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 L
100 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30284465 10 L
30282854 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30284465 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3969001
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Det Gibco diploida serumreducerade mediumsystemet (SRM) är utformat för att stödja vaccintillverkning under serumreducerade eller serumfria förhållanden för celltyper som traditionellt odlats i klassiska medier med 10 % serum.
Det Gibco diploida serumreducerade mediumsystemet (SRM) är utformat för att stödja vaccintillverkning under serumreducerade eller serumfria förhållanden för celltyper som traditionellt odlats i klassiska medier med 10 % serum. Med detta system kan humana diploida celler, såsom MRC-5, Wi38 och KMB17, odlas med endast 1 –2 % serum. Dessutom stödjer den tillväxten av kycklingembryo-fibroblaster under serumfria förhållanden. Virusproduktion kan sedan ske under serumfria förhållanden utan tillsats av albumin eller andra tillskott.
Det diploida SRM systemet består av två olika kit:
  1. Diploida tillväxtserum-reducerad medium (SRM) kit (A3968901): Ett basalt medium och ett 100X tillväxttillskott utformat för cellexpansion
  2. Diploid Production Serum-Free Medium (SFM) kit (denna sida): Ett basalt medium och ett 100X produktionstillskott utformat för virusproduktion
Mänskliga celler har traditionellt använts för att tillverka olika vacciner, såsom vaccinerna mot varicella zoster, polio, smittkoppor, hepatit A, mässling, påssjuka och röda hund. Traditionellt har det enda sättet att odla dessa celler varit att använda klassiska medier med 10 % serum för tillväxt och 15 –% mänskligt albumin (mänskligt framställt eller rekombinant) för virusproduktion. Detta är två av de dyraste komponenterna i vaccinproduktion. Det diploida SRM systemet hjälper till att minska eller eliminera båda komponenterna samtidigt som höga virustiternivåer upprätthålls.
Kostnadsbesparingar
Minskning eller eliminering av serum kan avsevärt minska kostnaderna för en vaccintillverkningsprocess. Premium FBS är dyrt med hög prisvolatilitet. Med tanke på de typiska kostnadspressarna för vaccinproduktion gör båda ekonomiska drivkrafterna vaccintillverkning till ett målpris extremt utmanande. Diploid Growth SRM minskar effekten av denna volatilitet i priset och erbjuder en nivå av kostnadskonsekvens som inte finns tillgänglig för processer som använder serum i stora volymer.
Dessutom kräver serum fryst förvaring. En serumkoncentration på 10 % i tillväxtmediet kan leda till höga krav på fryst förvaring i en vaccinprocess. En process som kräver 1 000 L tillväxtmedium skulle kräva fryst förvaring av 100 l serum. Diploid Growth-kitet SRM levereras med ett 100X fryst tillskott, vilket möjliggör en 80 % minskning av behovet av fryst förvaring. 1 000 L Diploidtillväxt SRM skulle bara kräva 20 L fryst lagring: 10 L för FBS och 10 L för 100X-tillägget.
Albumin tillsätts ofta i virusproduktionsmedia. Med Diploid Production SFM kan virus produceras vid jämförbara titrar utan någon extra tillskott.
Ingen anpassning krävs
Det diploida SRM systemet utvecklades med befintliga cellbanker i åtanke. Att övergå en vaccinprocess till ett nytt medium kan vara utmanande på grund av behovet att anpassa cellerna till det nya mediet. För mänskliga celler som MRC-5 finns en ökad risk att nå Hayflick-gränsen på grund av de extra passager som krävs under cellanpassning och efterföljande återbankning av cellerna. Övergången till det diploida SRM systemet kräver ingen anpassning eller ombankning av celler vid användning av Diploid Growth-kitet SRM . Befintliga cGMP-celler som är bankade med serum kan tinas direkt i Diploid Growth SRM och kompletteras med 1 % FBS, vilket möjliggör en enkel övergång till detta medium.
Minska risken för serumförsörjning
Att få en stadig tillgång på serum kan vara utmanande, särskilt om det erforderliga serumet kommer från en BSE/TSE-säker region som Nya Zeeland eller Australien. Serumförsörjningen kan variera beroende på flera miljöfaktorer (torka, boskapssjukdomar) och ekonomiska faktorer (foderkostnad, mejeripriser). Med Diploid Growth SRM minskas detta beroende avsevärt på grund av minskade serumbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje MRC-5
Form Torrt medium, fryst tillskott
Produkttyp Diploida produktionsserumfritt medium (SFM)
Kvantitet 10 L
Frakt skick Godkänd för leverans vid rumstempererat eller torris
Innehåll och lagring • Torrt pulverbasalmedium (förvaras vid 2 –8 °C)
• 100X tillskott (lagras vid -20 °C)
Tillskott tillsätts till rekonstituerat basalt°medium.