Läs mer
Dikalium 7-hydroxy-1,3-naftalendisulfonat, Mikromol
Produktkod. 30461052
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461052 4 x 25 mg
30051407 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30461052 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3705.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dikalium 7-hydroxy-1,3-naftalendisulfonat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
CAS 842-18-2
Analyt- eller komponentnamn 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H6 O7 S2 . 2 K
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7-Hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid potassium salt (1:2), 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt (8CI,9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid dipotassium salt, Dipotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate
InChI formel InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Lösningstyp Snyggt
LEDER [K+].[K+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn dikalium; 7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 380.48
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 379,8829 g/mol