Läs mer
Tocris Bioscience™ DIPPA hydrochloride
Beskrivning
An irreversible and selective antagonist at the κ receptor, with persistent effect in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DIPPA hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 484.87 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.864 |