Läs mer
Dipraglurant, MedChemExpress
Beskrivning
Dipraglurant (ADX48621) is a potent, selective, orally active and brain penetrant mGluR5 negative allosteric modulator (NAM), with an IC50 of 21 nM. Dipraglurant can reduce Levodopa-induced dyskinesia (LID) in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipraglurant |
| CAS | 872363-17-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12FN3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | ADX48621 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (150.78 mM) |
| LEDER | FC1=CN2C(C=C1)=NC(CCC#CC3=NC=CC=C3)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.29 |
| Visa mer |