missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diprenorphine, Mikromol™
Beskrivning
Diprenorphine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diprenorphine |
| CAS | 14357-78-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diprenorphine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H35 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-N-Cyclopropylmethyl-6,7,8,14-tetrahydro-6,14-endoethano-7-(2'-hydroxy-2'-propyl)nororipavine, Diprenorphine, M 5050, M 5050 Injection, N-(Cyclopropylmethyl)-19-methylnororvinol, RX 5050M, (5alpha,7alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-alpha,alpha-dimethyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol, 21-Cyclopropyl-7alpha-(1-hydroxy-1-methylethyl)-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35NO4/c1-23(2,29)18-13-24-8-9-26(18,30-3)22-25(24)10-11-27(14-15-4-5-15)19(24)12-16-6-7-17(28)21(31-22)20(16)25/h6-7,15,18-19,22,28-29H,4-5,8-14H2,1-3H3/t18-,19-,22-,24-,25+,26-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1C(C)(C)O)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56 |
| IUPAC-namn | (5α,7α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α,α-dimethyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?