Läs mer
Dipropyl Sodium Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipropyl Sodium Phosphate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O4P.Na/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2;/h3-6H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 204.053 |