missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dipropylsulfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipropyl Sulfate |
| CAS | 598-05-0 |
| Molekylformel | C6H14O4S |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4S/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCOS(=O)(=O)OCCC |
| IUPAC-namn | Dipropylsulfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.24 |
| Formel vikt | 182.0613 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?