Läs mer
Dipropylsulfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipropyl Sulfate |
| CAS | 598-05-0 |
| Molekylformel | C6H14O4S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4S/c1-3-5-9-11(7,8)10-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCOS(=O)(=O)OCCC |
| IUPAC-namn | Dipropylsulfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.24 |
| Formel vikt | 182.0613 |