missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dipropyl Sulfide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 111-47-7 |
| Smältpunkt | -102°C |
| Densitet | 0.838 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 141°C to 142°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009379 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Dipropyl sulfide, Dipropyl sulfide |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.24 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?