Läs mer
Dipropylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -63°C |
| Densitet | 0.74 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 105°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3CH2CH2)2NH |
| MDL-nummer | MFCD00009362 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Dipropylamine, Dipropylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.19 |
| Kvalitet | Research |