Läs mer
Dipropylenglykol, 99 %, blandning av isomerer
Produktkod. 10289550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10289550 1 kg Glasflaska 1kg
10742212 3 kg Plast trumma 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10289550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 409150010
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Obs: Den kemiska strukturen ovan visar endast en av molekylerna som ingår i denna blandning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25265-71-8
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00051023
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipropylene glycol
Namnnotering 99%
Färg Orange-röd till gul
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 229,0 °C till 232,0 °C
Flampunkt 138 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1,4400 till 1,4420
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 134.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.