missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dipropylene Glycol Diacrylate (~80%), TRC

Produktkod. 17972585
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17972585 2.5 g 2.5g
17960545 250 mg -
17940725 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17972585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4932602.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57472-68-1
Molekylformel C12H18O5
Molekylvikt (g/mol) 242.27
Synonym Dipropylene Glycol Diacrylate
IUPAC-namn 3-(3-prop-2-enoyloxypropoxy)propyl prop-2-enoate
LEDER C=CC(=O)OCCCOCCCOC(=O)C=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dipropylene Glycol Diacrylate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H18O5/c1-3-11(13)16-9-5-7-15-8-6-10-17-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Formel vikt 242.1154
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.