Läs mer
Dipropylenglykol, blandning av isomerer, 99 %
Product Code. 11402998
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2500 g
Unit Size:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11402998 2500 g 2500g
11492988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11402998 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18716.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1132.78 SEK
    949.65 SEK / 2500g
    Save 183.13 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
Dipropylenglykol, en blandning av isomerer, används som lösningsmedel, mjukgörare, polymerisationsinitiator och monomer. Det fungerar som en tillsats som används i parfymer, hud- och hårvårdsprodukter. Det är en aktiv ingrediens i kommersiell dimvätska, som används som underhållning i dimmaskiner. Vidare används det som en mellanprodukt i polyuretanpolyoler, alkydhartser och icke-förstärkta polyestrar. Utöver detta används den i färgämnen, färger, hydrauliska bromsvätskor och skäroljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dipropylenglykol, blandning av isomerer används som lösningsmedel, mjukgörare, polymerisationsinitiator och monomer. Det fungerar som en tillsats som används i parfymer, hud- och hårvårdsprodukter. Det är en aktiv ingrediens i kommersiell dimvätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25265-71-8
Specifications
Kemiskt namn eller material Dipropylene glycol
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt -32 °C
Densitet 1.022
Kokpunkt 231 °C till 235 °C
Odör Luktfritt
Molekylformel HOC3H6OC3H6OH
Brytningsindex 1.441
MDL-nummer MFCD00051023
Kvantitet 2500 g
Synonym Bis(hydroxypropyl) ether; Oxybispropanol
Löslighetsinformation Blandbar med kallt vatten, varmt vatten, metanol, dietyleter och etanol.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.