Läs mer
Dipropylenglykol, blandning av isomerer, 99 %
Produktkod. 11492988
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492988 500 g 500g
11402998 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18716.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134,18 g/mol
Dipropylenglykol, en blandning av isomerer, används som lösningsmedel, mjukgörare, polymerisationsinitiator och monomer. Det fungerar som en tillsats som används i parfymer, hud- och hårvårdsprodukter. Det är en aktiv ingrediens i kommersiell dimvätska, som används som underhållning i dimmaskiner. Vidare används det som en mellanprodukt i polyuretanpolyoler, alkydhartser och icke-förstärkta polyestrar. Utöver detta används den i färgämnen, färger, hydrauliska bromsvätskor och skäroljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dipropylenglykol, blandning av isomerer används som lösningsmedel, mjukgörare, polymerisationsinitiator och monomer. Det fungerar som en tillsats som används i parfymer, hud- och hårvårdsprodukter. Det är en aktiv ingrediens i kommersiell dimvätska, som används som underhållning i dimmaskiner. Vidare används det som en mellanprodukt i polyuretanpolyoler, alkydhartser och icke-förstärkta polyestrar. Utöver detta används den i färgämnen, färger, hydrauliska bromsvätskor och skäroljor.
Löslighet Blandbar med
kallt vatten, varmt vatten, metanol, dietyleter och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25265-71-8
Molekylvikt (g/mol) 134.18
InChI-nyckel AZUXKVXMJOIAOF-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 8087
IUPAC-namn 1-(2-hydroxipropoxi)propan-2-ol
LEDER CC(O)COCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipropylene glycol
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt °C till 32 °C
Densitet 1.023
Kokpunkt 231 °C till 235 °C
Analysprocentintervall 0.99
Molekylformel C6H14O3
Brytningsindex 1.441
MDL-nummer MFCD00004538
Kvantitet 500 g
Synonym 1,1'-oxydi-2-propanol, 2-propanol, 1,1'-oxybis, 1,1'-oxydipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl ether, 4-oxaheptane-2,6-diol, 1,1'-oxybis-2-propanol, 2,2'-dihydroxydipropyl ether, 2-propanol, 1,1'-oxydi, niax catalyst d-19, 1,1'-dimethyldiethylene glycol
Löslighetsinformation Blandbar med kallt vatten, varmt vatten, metanol, dietyleter och etanol.
Formel vikt 134.18
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.