Läs mer
Dipropylenglykol (blandning av isomerer), TRC
Produktkod. 30388307
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30388307 100 g
1 options
Produktkod. 30388307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492755100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipropyleneglycol
CAS 25265-71-8
Molekylformel ((C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c(C6 H14 O3)c)mix
Kvantitet 100 g
Synonym Oxybispropanol, Dipropylene glycol, ADK DPG-RF, DPG-FC, DPG-RF, Dowanol DPG, Dipropyleneglycol
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER CC(O)COCC(C)O
Molekylvikt (g/mol) 402.52
Formel vikt 402.2829