Läs mer
Dipropylenglykol monobutyleter, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17261302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 17261302
Brand: Thermo Scientific Acros 467260100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29911-28-2 | C10H22O3 | 190.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29911-28-2
Molekylformel C10H22O3
Molekylvikt (g/mol) 190.28
InChI-nyckel CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 1-[(l-butoxipropan-2-yl)oxi]propan-2-ol
LEDER CCCCOCC(C)OCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipropylene glycol monobutyl ether
Smältpunkt -75.0°C
Densitet 0.9100 g/mL, 0.91
Kokpunkt 230.0°C
Flampunkt 100°C
Kvantitet 10 L
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 40-45 g/L (25°C).
Viskositet 4.35 mPa.s (25°C)
Formel vikt 190.28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.