Läs mer
Dipropylenglykolmonometyleter (blandning av isomerer), TRC
Produktkod. 30384889
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30384889 500 mg
1 options
Produktkod. 30384889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD495808500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipropylene glycol-monoethyl ether
CAS 34590-94-8
Molekylformel C7 H16 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, Dipropylene glycol monomethyl ether (6CI,7CI), 1(or 2)-(2-Methoxymethylethoxy)propanol, Arcosolv DPM, DPM, Dipropylene glycol methyl ether, Dowanol DPM, Forguard M, Glysolv DPM, Hisolve DPM, Kino-red, Methoxypropoxypropanol, Methyl Dipropasol, Methyl Propylene Di Glycol, Oxybispropanol methyl ether, PPG-2 methyl ether
InChI formel InChI=1S/C7H16O3/c1-9-5-3-7-10-6-2-4-8/h8H,2-7H2,1H3
LEDER CCCCOCC(C)OCC(C)O
IUPAC-namn 3-(3-metoxipropoxi)propan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Formel vikt 148.1099