Läs mer
Dipropylene Glycol Monomethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 34590-94-8 |
| Smältpunkt | <-50°C |
| Densitet | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 184°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3O)C3H6OC3H6(OH) |
| MDL-nummer | MFCD00059604 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol, Dipropylene glycol monomethyl ether |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Kvalitet | Research |