missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Diprotin A TFA
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.8% |
| CAS | 209248-71-5 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.47 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 77.5 mg/mL (170.15 mM) |
| Synonym | Ile-Pro-Ile TFA |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?