Läs mer
Microspec™ DipSlides
Produktkod. 15712145
Change view
Tillsats:
TTC/MEA
TTC/TTC
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillsats Förpackningsstorlek
15712145 TTC/MEA Paket med 10
15722145 TTC/TTC Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15712145 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer O1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För semikvantitativ mikrobiologisk testning.
  • Används av icke-utbildad fältpersonal
  • Levereras med lätttolkat resultatdiagram
  • Design med gångjärn
  • Idealisk för vattentester som övervakning av kyltorn
Specifikationer
ATCC® Ja
Keps färg Vitt
Kepstyp Plugg
Färg Klart
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Tillsats TTC/MEA
Upptäcker Bakterier, jäst och mögel
Formatera Disponibel
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Dip Slide
Sterilitet Sterila
Målorganismklass Bakterier, Jästsvampar, Formar
Testtyp Mikrobiell identifiering
Inkluderar 10 Dipslides och instruktioner
Inkubationsförhållanden 30 °C
Inkubationstid 3 dagar
Manuell/automatiserad Ja
Material Kristallstyren, LDPE
Antal per förpackning 10 diabilder
Provtyp Vatten, Ytor
Mått (L x B) 30 x 120 mm
Höjd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) Utsida 1,18 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 30 mm
Vikt (engelska) 0,811 oz.
Vikt (metrisk) 23 g
Art Bakterier, Jästsvampar, Svamp