Läs mer
Melford DIPSO
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnesnamn: 3-(N,N-bis(2-hydroxietyl)amino)-2-hydroxipropansulfonsyra
CAS-nummer: 68399-80-4
Molekylformel: C7H17NO6S
Molekylvikt: 243,3
Kemisk renhet:> 98 %
Lösligt i: Vatten
Förvara vid: RumstemperaturSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DIPSO |
| CAS | 68399-80-4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C7H17NO6S |