missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DiPT, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DiPT |
| CAS | 14780-24-6 |
| Molekylformel | C16 H24 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-bis(1-methylethyl)-, Indole, 3-[2-(diisopropylamino)ethyl]- (6CI,8CI), N,N-Bis(1-methylethyl)-1H-indole-3-ethanamine, 3-[2-(Diisopropylamino)ethyl]indole, N,N-Diisopropyltryptamine, DiPT |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2/c1-12(2)18(13(3)4)10-9-14-11-17-16-8-6-5-7-15(14)16/h5-8,11-13,17H,9-10H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)N(CCc1c[nH]c2ccccc12)C(C)C |
| IUPAC-namn | N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.38 |
| Formel vikt | 244.1939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?