Läs mer
Dipyrazino[2,3-f:2',3'-h]quinoxaline, TRC
Produktkod. 30372068
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372068 10 mg
30386346 25 mg
30379913 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30372068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49248510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79790-37-7
Molekylformel C12 H6 N6
Molekylvikt (g/mol) 234.216
Synonym 1,4,5,8,9,12-Hexaazatriphenylene, Benzo[1,2-b:3,4-b':5,6-b'']tripyrazine, HAT
IUPAC-namn 3,6,9,12,15,18-hexazatetracyclo[12.4.0.02,7.08,13]octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaene
LEDER c1cnc2c3nccnc3c4nccnc4c2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipyrazino[2,3-f:2',3'-h]quinoxaline
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6N6/c1-2-14-8-7(13-1)9-11(17-4-3-15-9)12-10(8)16-5-6-18-12/h1-6H
Formel vikt 234.065
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.