missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dipyridamole EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Dipyridamole EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| CAS | 16982-40-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H40 N8 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2'-[[4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, 2,2'-((4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol, Dipyridamole Related Compound A, Dipyridamole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40N8O2/c34-18-16-33(17-19-35)25-27-21-20(23(29-25)31-12-6-2-7-13-31)26-24(32-14-8-3-9-15-32)28-22(21)30-10-4-1-5-11-30/h34-35H,1-19H2 |
| LEDER | OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N5CCCCC5 |
| IUPAC-namn | 2-[2-hydroxyethyl-[4,6,8-tri(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]amino]ethanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?