missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dipyridamole EP Impurity C, Mikromol™

Produktkod. 30050139
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050139 100 mg
30049547 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050139 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0462.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Dipyridamole EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol
CAS 54093-92-4
Analyt- eller komponentnamn 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H30 Cl N7 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Imp. C (EP), Dipyridamole USP Related Compound C, Dipyridamole USP RC C, 2,2'-[[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo]diethanol, Dipyridamole Related Compound C, Dipyridamole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2
LEDER OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(Cl)nc(N4CCCCC4)c3n1
IUPAC-namn 2-[[2-chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Molekylvikt (g/mol) 435.95
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 435.215 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.