Läs mer
Dipyridamole, MedChemExpress
Description
Dipyridamole is an antiplatelet agent used in secondary prophylaxis against stroke.. Dipyridamole also can induce cancer cell-specific apoptosis as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor..
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dipyridamole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58-32-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H40N8O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (99.08 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCCN(CCO)C1=NC(N2CCCCC2)=C(N=C(N(CCO)CCO)N=C3N4CCCCC4)C3=N1 |
| Show More |