Läs mer
Dipyridamole, Mikromol™
Beskrivning
Dipyridamole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipyridamole |
| CAS | 58-32-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dipyridamole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H40 N8 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Dipyridamole, 2,2',2',2''-[[4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2 |
| LEDER | OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO |
| IUPAC-namn | 2-[[2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol |
| Visa mer |