Läs mer
Tocris Bioscience™ Dipyridamole
Beskrivning
Coronary vasodilator; adenosine transport inhibitor. Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 0.37, 0.38, 0.45, 0.9 and 4.5 μM for PDE11, 6, 10, 5 and 8 respectively). Inhibits ENT1 and ENT2 (IC50 = 144.8 nM and Ki = 8.18 nM for ENT1).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipyridamole |
| CAS | 58-32-2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Molekylformel | C24H40N8O4 |
| Formel vikt | 504.63 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.636 |