Läs mer
Dipyridamole Tri(diethanolamine), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipyridamole tri(diethanolamine) |
| CAS | 16908-47-7 |
| Molekylformel | C23 H40 N8 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2',2'',2''',2'''',2'''''-[[8-(Piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,4,6-triyl]trinitrilo]hexaethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H40N8O6/c32-12-6-29(7-13-33)21-19-18(24-23(27-21)31(10-16-36)11-17-37)20(28-4-2-1-3-5-28)26-22(25-19)30(8-14-34)9-15-35/h32-37H,1-17H2 |
| LEDER | OCCN(CCO)c1nc(N(CCO)CCO)c2nc(nc(N3CCCCC3)c2n1)N(CCO)CCO |
| IUPAC-namn | 2-[[2,6-bis[bis(2-hydroxyethyl)amino]-8-piperidin-1-ylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-4-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.61 |
| Formel vikt | 524.3071 |