Läs mer
α,α -Dipyridyl, 99,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467960 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467960 1 g 1g
11487960 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467960 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210161401
Kemiska identifierare
CAS 366-18-7
Molekylformel C10H8N2
Molekylvikt (g/mol) 156.19
MDL-nummer MFCD00006212
InChI-nyckel ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
IUPAC-namn 2,2'-bipyridin
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α, α-Dipyridyl
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.5%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 156.19
Fysisk form Pulver