Läs mer
Dipyrocetyl, MedChemExpress
Produktkod. 16498678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16498678 10 mg
1 options
Produktkod. 16498678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1179
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dipyrocetyl is an anti-inflammatory and analgesic agent extracted from patent WO 2011132171 A1.
Dipyrocetyl is an anti-inflammatory and analgesic agent extracted from patent WO 2011132171 A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipyrocetyl
CAS 486-79-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H10O6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (419.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC(OC(C)=O)=C1OC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 238.19
Formel vikt 238.19
Procent renhet 98.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation