Läs mer
Dipyrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metamizol sodium |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O4S.Na/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 333.0759 |