Läs mer
Dipyrrolidinylthiuram Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipyrrolidinylthiuram Disulfide |
| CAS | 496-08-2 |
| Molekylformel | C10 H16 N2 S4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1'-(Dithiodicarbonothioyl)bis[pyrrolidine], DPTD, Dipyrrolidylthiuram Disulfide, Lutiram, N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)thiuram Disulfide, N,N-(1,4-Butylidene)thiuram Disulfide, Tetramethylenethiuram Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2S4/c13-9(11-5-1-2-6-11)15-16-10(14)12-7-3-4-8-12/h1-8H2 |
| LEDER | S=C(SSC(=S)N1CCCC1)N2CCCC2 |
| IUPAC-namn | pyrrolidine-1-carbothioylsulfanyl pyrrolidine-1-carbodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.507 |
| Formel vikt | 292.02 |