Läs mer
Dipyrrometheneboron Difluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipyrrometheneboron Difluoride |
| CAS | 138026-71-8 |
| Molekylformel | C9H7BF2N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | BODIPY, (T-4)-Difluoro[2-(2H-pyrrol-2-ylidenemethyl)-1H-pyrrolato-N1,N2]boron, (T-4)-Difluoro[2-[(2H-pyrrol-2-ylidene-κN)methyl]-1H-pyrrolato-κN]boron |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BF2N2/c11-10(12)13-5-1-3-8(13)7-9-4-2-6-14(9)10/h1-7H |
| LEDER | F[B-]([N+]1=CC=CC1=C2)(F)N3C2=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 5,5-difluoro-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinine |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.97 |
| Formel vikt | 192.07 |