Läs mer
Diquat dibromide, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diquat dibromide |
| CAS | 85-00-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diquat dibromide |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C12 H12 N2 . 2 Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, bromide (1:2), 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazidiinium dibromide (6CI), 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium dibromide (7CI), Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, dibromide (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridilium dibromide, 1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide, 1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridylium dibromide, 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinium dibromide, 9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene dibromide, Diquat, Diquat dibromide, Eliminator, Eliminator (herbicide), N,N'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide, Ortho-Diquat, PP 100, PP 100 (herbicide), Reglon, Reglone, Reglone Turbo, Reglox, Reward, Weedtrine D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2.2BrH/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;/h1-8H,9-10H2;2*1H/q+2;;/p-2 |
| LEDER | [Br-].[Br-].C1C[n+]2ccccc2c3cccc[n+]13 |
| IUPAC-namn | 6,7-dihydrodipyrido[1,2-b:1',2'-e]pyrazine-5,8-diium;dibromide |
| Visa mer |