Läs mer
Diquat dibromide, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321671
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30321671 100 mg
1 options
Produktkod. 30321671 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA12960000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diquat dibromide
CAS 85-00-7
Analyt- eller komponentnamn Diquat dibromide
Frakt skick +20°C
Molekylformel C12 H12 N2 . 2 Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, bromide (1:2), 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazidiinium dibromide (6CI), 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium dibromide (7CI), Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, dibromide (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridilium dibromide, 1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide, 1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridylium dibromide, 6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinium dibromide, 9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthrene dibromide, Diquat, Diquat dibromide, Eliminator, Eliminator (herbicide), N,N'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide, Ortho-Diquat, PP 100, PP 100 (herbicide), Reglon, Reglone, Reglone Turbo, Reglox, Reward, Weedtrine D
InChI formel InChI=1S/C12H12N2.2BrH/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;/h1-8H,9-10H2;2*1H/q+2;;/p-2
LEDER [Br-].[Br-].C1C[n+]2ccccc2c3cccc[n+]13
IUPAC-namn 6,7-dihydrodipyrido[1,2-b:1',2'-e]pyrazine-5,8-diium;dibromide
Molekylvikt (g/mol) 344.05
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 341.9367 g/mol