missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diquat Dibromide Monohydrate, TRC

Produktkod. 30012888
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012888 5 g
17918169 1 g
18090520 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4929005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6385-62-2
Molekylformel C12 H12 N2 . 2 Br . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 362.06
Synonym Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinium, 6,7-dihydro-, bromide, hydrate (1:2:1), Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, dibromide, monohydrate (8CI,9CI), 1,1'-Ethylene-2,2'-dipyridylium dibromide monohydrate, Diquat dibromide monohydrate
IUPAC-namn 6,7-dihydrodipyrido[2,1-a:2',1'-d]pyrazine-5,8-diium;dibromide;hydrate
LEDER O.[Br-].[Br-].C1C[n+]2ccccc2c3cccc[n+]13

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diquat dibromide hydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H12N2.2BrH.H2O/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;;/h1-8H,9-10H2;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Formel vikt 359.9473
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.