Läs mer
Diquat Dibromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diquat dibromide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2.2BrH/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;;/h1-8H,9-10H2;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formel vikt | 341.9367 |