Läs mer
Diquat Dipyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diquat Dipyridone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11-5-1-3-9-10-4-2-6-12(16)14(10)8-7-13(9)11/h1-6H,7-8H2 |
| Formel vikt | 214.074 |