Läs mer
Diquat Dibromide Monohydrate, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15206156 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15206156 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15206156 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1752
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Diquat dibromidmonohydrat6385-62-21000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diquat dibromide monohydrate
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 6385-62-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H14Br2N2O
MDL-nummer MFCD00211319
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
Typ Certified Reference Material
LEDER O.[Br-].[Br-].C1C[N+]2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[N+]12
IUPAC-namn 7 λ5,λ10 5-diazatricyklo[8.4.0.02,7]tetradeka-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-7,10-bis(ylium)hydratdibromid
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 362.07
PubChem CID 115268
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • diquat
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, diquat dibromide monohydrate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning